246956
(S)-(−)-1,1′-Bi(2-naphthol)
99%
Sinônimo(s):
(−)-2,2′-Dihydroxy-1,1′-dinaphthyl, (S)-(−)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diol, (S)-BINOL
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]22/D −34°, c = 1 in THF
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
pf
208-210 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1-c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
chave InChI
PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- asymmetric addition of alkynylzinc to unactivated ketones
- enantioselective ring-opening reaction of meso-stilbene oxide and cyclohexene oxide with anilines
- asymmetric aryl transfers from triaryl(tetrahydrofuran)aluminum reagents to a wide variety of ketones
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
246956-1G | 4061825883748 |
246956-10G | |
246956-250MG | |
246956-25G | 4061838347947 |
246956-5G | 4061825883755 |