Documentos Principais
717738
Sigma-Aldrich
(S)-3,3′-Bis(9-anthracenyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
Sinônimo(s):
(11bS)-2,6-Di-9-anthracenyl-4-hydroxydinaphtho[2,1-d:1′,2′f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H29O4P
Número CAS:
Peso molecular:
700.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
>400 °C
grupo funcional
phosphate
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OP1(=O)Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)-c6c7ccccc7cc8ccccc68)-c9c%10ccccc%10cc%11ccccc9%11
InChI
1S/C48H29O4P/c49-53(50)51-47-41(43-35-19-7-1-13-29(35)25-30-14-2-8-20-36(30)43)27-33-17-5-11-23-39(33)45(47)46-40-24-12-6-18-34(40)28-42(48(46)52-53)44-37-21-9-3-15-31(37)26-32-16-4-10-22-38(32)44/h1-28H,(H,49,50)
chave InChI
QYJHYRSRVCOHMY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)