M51008
Methyliminodiacetic acid
99%
Sinônimo(s):
MIDA, MIDA ligand
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
220 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-6(2-4(7)8)3-5(9)10/h2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
XWSGEVNYFYKXCP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
The Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is one of the most important and highly utilized reactions in organic chemistry, with applications in polymer science as well as in the fine chemicals and pharmaceutical industries.