Documentos Principais
698032
Sigma-Aldrich
Phenylboronic acid MIDA ester
95%
Sinônimo(s):
6-Methyl-2-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12BNO4
Número CAS:
Peso molecular:
233.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
166-170 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12BNO4/c1-13-7-10(14)16-12(17-11(15)8-13)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
chave InChI
AISHCGVNWMRLOM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Excludes solvent of crystallization. May containup to 10 wt. % DMSO.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)