Key Documents
697311
Sigma-Aldrich
Cyclopropylboronic acid MIDA ester
97%
Sinônimo(s):
Cyclopropylboronic acid methyliminodiacetic acid anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12BNO4
Número CAS:
Peso molecular:
197.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
183-193 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CC2
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-10-4-7(11)13-9(6-2-3-6)14-8(12)5-10/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
LLXFTRDFBQZFSN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)