Documentos Principais
698083
Sigma-Aldrich
4-Bromophenylboronic acid MIDA ester
97%
Sinônimo(s):
2-(4-Bromophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11BBrNO4
Número CAS:
Peso molecular:
311.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
248-253 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H11BBrNO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-2-4-9(13)5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
chave InChI
ZKMPNCNELZIKDC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)