703478
trans-2-Bromovinylboronic acid MIDA ester
technical grade
Sinônimo(s):
BB1
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
solid
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\Br
InChI
1S/C7H9BBrNO4/c1-10-4-6(11)13-8(2-3-9)14-7(12)5-10/h2-3H,4-5H2,1H3/b3-2+
chave InChI
ALXOFLXCBIRRRC-NSCUHMNNSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
An article regarding MIDA-protected Boronate Esters.