Documentos
729221
Sigma-Aldrich
trans-2-(Pinacol boronate)vinylboronic acid MIDA ester
96%
Sinônimo(s):
(E)-(2-Pinacolethenyl)boronate MIDA ester, trans-(2-Pinacolethenyl)boronate MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H21B2NO6
Peso molecular:
308.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
pf
254-260 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H21B2NO6/c1-12(2)13(3,4)22-15(21-12)7-6-14-19-10(17)8-16(5)9-11(18)20-14/h6-7H,8-9H2,1-5H3/b7-6+
chave InChI
MVTNIQCFWSPASI-VOTSOKGWSA-N
Informações legais
Patents pending. U.S. Patent App Ser. Nos. 60/951,405 and 11/937,338 and Internat. App No. PCT/US07/84156 may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3