Key Documents
705012
Sigma-Aldrich
N-Methyliminodiacetic acid disodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H7NNa2O4
Peso molecular:
191.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
Nível de qualidade
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H9NO4.2Na/c1-6(2-4(7)8)3-5(9)10;;/h2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
ZUCSYDIQCDIPLJ-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3