700665
(11bR)-2,6-Di-9-phenanthrenyl-4-hydroxy-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-oxide
Sinônimo(s):
(R)-3,3′-Bis(9-phenanthryl)-1,1′-binaphthalene-2,2′-diyl hydrogen phosphate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
atividade óptica
[α]22/D −44.0°, c = 1 in DMSO
pf
390-400 °C
grupo funcional
phosphate
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OP1(=O)Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)-c6cc7ccccc7c8ccccc68)-c9cc%10ccccc%10c%11ccccc9%11
InChI
1S/C48H29O4P/c49-53(50)51-47-43(41-25-29-13-1-5-17-33(29)37-21-9-11-23-39(37)41)27-31-15-3-7-19-35(31)45(47)46-36-20-8-4-16-32(36)28-44(48(46)52-53)42-26-30-14-2-6-18-34(30)38-22-10-12-24-40(38)42/h1-28H,(H,49,50)
chave InChI
BVICVEIKBNVROI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Asymmetric hydrogenation cascade
- Enantioselective Friedel-Crafts reaction
- Asymmetric hydrogenation of 2-substituted quinolines
- Chiral Broensted acid catalyzed enantioselective a-aminoxylation of ene carbamates
- Preparation of β-carbolines via diastereo- and enantioselective N-acyliminium cyclization cascades of tryptamines and keto acids/esters
- Asymmetric transfer hydrogenation of substituted quinoxalines
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)