68572
Dibutyl phosphate
≥97.0% (T)
Sinônimo(s):
Phosphoric acid dibutyl ester
Ensaio
≥97.0% (T)
forma
liquid
densidade
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
phosphate
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOP(O)(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Glycosyl phosphates by using 1,2-orthoesters.
- 2-Aminophosphatesvia catalyst-free regioselective and enantiospecific SN2-type ring opening reaction with aziridines.
Características e benefícios
- Inherently biodegradable
- Stable in neutral, acidic, or alkaline solutions
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
352.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
178 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?