737933
Butylphosphonic acid
Sinônimo(s):
n-Butylphosphonic acid
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
pf
98-102 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C4H11O3P/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2-4H2,1H3,(H2,5,6,7)
chave InChI
UOKRBSXOBUKDGE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
There is widespread demand for thin, lightweight, and flexible electronic devices such as displays, sensors, actuators, and radio-frequency identification tags (RFIDs). Flexibility is necessary for scalability, portability, and mechanical robustness.