750034
Hexylphosphonic acid
95%
Sinônimo(s):
n-Hexylphosphonic acid
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
97-103 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H15O3P/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9/h2-6H2,1H3,(H2,7,8,9)
chave InChI
GJWAEWLHSDGBGG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
There is widespread demand for thin, lightweight, and flexible electronic devices such as displays, sensors, actuators, and radio-frequency identification tags (RFIDs). Flexibility is necessary for scalability, portability, and mechanical robustness.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
750034-1G | 4061826208458 |
750034-5G | 4061832882642 |