Documentos Principais
8.20251
Sigma-Aldrich
Fosfato de butila
(mixture of mono and di esters) for synthesis
Sinônimo(s):
Fosfato de dibutila, éster butílico de ácido fosfórico
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
p.e.
>145 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point >108.5 °C
densidade
1.13 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
227.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 108.5 °C