8.18718
Vanillin
for synthesis
Sinônimo(s):
Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.0029 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
>400 °C
potência
≥4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5010 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
adequação da reação
reagent type: reductant
pH
4.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
80-83.5 °C
temperatura de transição
flash point 160 °C
solubilidade
9 g/L
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
chave InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Vanillin formation from ferulic acid in Vanilla planifolia is catalysed by a single enzyme: This study identifies that a single hydratase/lyase is responsible for converting ferulic acid to vanillin in Vanilla planifolia, providing insights into the natural vanilla flavor production process (NJ Gallage et al., 2014).
- Overview of the role of vanillin in neurodegenerative diseases and neuropathophysiological conditions: This review covers the role of vanillin in various neurodegenerative conditions, focusing on its pharmacological properties and applications in this field (C Iannuzzi et al., 2023).
Nota de análise
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 83 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
159.8 - 160,8 °C - closed cup