W310727
Vanilina
natural, ≥97%, FCC, FG
Sinônimo(s):
4-Hidroxi-3-metoxibenzaldeído, Aldeído vanílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 182.60
FDA 21 CFR 182.90
densidade de vapor
5.3 (vs air)
pressão de vapor
>0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
p.e.
170 °C/15 mmHg (lit.)
pf
81-83 °C (lit.)
solubilidade
water: slightly soluble 10 g/L at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
creamy; sweet; vanilla
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
chave InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?