Documentos Principais
W349100
Sigma-Aldrich
2-Ethylfenchol
≥97%, FCC, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O
Número CAS:
Peso molecular:
182.30
Número FEMA:
3491
Beilstein:
3044187
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10208
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.095
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Ensaio
≥97%
atividade óptica
[α]20/D −12°, c = 1.5 in ethanol
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
p.e.
105 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
earthy
cadeia de caracteres SMILES
CCC1(O)C(C)(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2
InChI
1S/C12H22O/c1-5-12(13)10(2,3)9-6-7-11(12,4)8-9/h9,13H,5-8H2,1-4H3/t9-,11+,12?/m1/s1
chave InChI
KIPCKEJKGCXRGA-BVAQLPTGSA-N
Descrição geral
2-Ethylfenchol is a tertiary alcohol that produces an earthy odor similar to geosmin.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 10 ppm
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Vanilina natural, ≥97%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W310727
Vanilina
Tripsina Proteomics Grade, BioReagent, Dimethylated
Sigma-Aldrich
T6567
Tripsina
Synthesis of new earthy odorants.
Finato B, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(5), 857-859 (1992)
Tertiary alcohols with earthy odor.
Napolitano E, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(9), 2806-2809 (1996)
Odor similarities in structurally related odorants.
Polak E, et al.
Chemical Senses, 3(4), 369-380 (1978)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 57-57 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)