Documentos Principais
W460715
Sigma-Aldrich
Guaiacol butyrate
≥95%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
Número FEMA:
4607
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.944
NACRES:
NA.21
grau
FG
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; nutty
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)