Key Documents
W420555
Sigma-Aldrich
Prenyl formate
≥95%, FG
Sinônimo(s):
3-methylbut-2-enyl formate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Número FEMA:
4205
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.694
NACRES:
NA.21
grau
FG
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
rum; tomato; fruity; ethereal
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\COC=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-6(2)3-4-8-5-7/h3,5H,4H2,1-2H3
chave InChI
ZCROFVOAWLRGFY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
50 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)