Documentos Principais
W430622
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl-3-methyl-2-butenoate
≥95%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número FEMA:
4306
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.942
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
berry; fresh; green; floral; fruity
grau:
FG
alérgeno alimentar:
no known allergens
grau
FG
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
berry; fresh; green; floral; fruity
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
167.7 °F
Ponto de fulgor (°C)
75.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)