Documentos Principais
49853
Supelco
[(3R)-3-Hydroxydodecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxododecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H37NO5
Número CAS:
Peso molecular:
359.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NB.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (LC/MS)
atividade óptica
[α]/D -20±3°, c = 0.1 in methanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-16(21)13-19(24)25-17(14-18(22)23)15-20(2,3)4/h16-17,21H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-/m1/s1
chave InChI
ULWDPUHFMOBGFJ-IAGOWNOFSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)