Documentos Principais
54253
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyhexanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxohexyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H25NO5
Número CAS:
Peso molecular:
275.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤15% water (calculated from elemental analysis)
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C13H25NO5/c1-5-6-10(15)7-13(18)19-11(8-12(16)17)9-14(2,3)4/h10-11,15H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-/m1/s1
chave InChI
VYEONLJQPYRKAN-GHMZBOCLSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)