Documentos Principais
870856P
Avanti
C26 Carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
Hexacosanoyl DL-carnitine-d9
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H56D9NO4
Número CAS:
Peso molecular:
548.93
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (870856P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870856P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3