Documentos Principais
90941
Supelco
[(3R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-2-[(3R)-3-hydroxy-1-oxobutoxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, [(R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21NO5
Número CAS:
Peso molecular:
247.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]/D -40.0 to -34.0°, c = 0.1 in methanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤15% water (calculated from elemental analysis)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO5/c1-8(13)5-11(16)17-9(6-10(14)15)7-12(2,3)4/h8-9,13H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-/m1/s1
chave InChI
UEFRDQSMQXDWTO-RKDXNWHRSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)