40733
trans-2-Tetradecenoyl-L-carnitine
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-1-oxo-2-tetradecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt, trans-2-Myristenoyl-L-carnitine, C14:1-Carnitine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
≥95.0% (LC/MS)
atividade óptica
[α]/D -12±2°, c = 0.1 in methanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(/C([H])=C([H])/C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=O
Descrição geral
Aplicação
- Quantification of the analyte in biological samples using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC/MS/MS).
- Quantification of the analyte in dried blood spots using chip-based nanoelectrospray source coupled with high resolution mass spectrometry (chip-based nanoESI- HRMS) and targeted liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC/MS/MS).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)