39953
Lauroyl-L-carnitine
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(-)-Lauroylcarnitine, dodecanoylcarnitine, (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxododecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine dodecanoyl ester, C12-Carnitine, Dodecanoyl-L-carnitine
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]/D -20±2°, c = 1 in methanol
embalagem
pkg of 10 mg
pkg of 50 mg
Impurezas
≤10% water
cor
white to off-white
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4/h17H,5-16H2,1-4H3/t17-/m1/s1
chave InChI
FUJLYHJROOYKRA-QGZVFWFLSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3