33211
Cadaverine
purum, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,5-Diaminopentane, 1,5-Pentanediamine, Pentamethylenediamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
n20/D 1.458
pb
178-180 °C (lit.)
pf
14-16 °C (lit.)
solubilidade
1 M HCl: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless
densidade
0.869 g/mL at 20 °C
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2
chave InChI
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HPLC Analysis of Biogenic Amines on Ascentis® RP-Amide