33220
Cadaverine dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
1,5-Diaminopentane dihydrochloride, 1,5-Pentanediamine dihydrochloride, Pentamethylenediamine dihydrochloride
Ensaio
≥99.0% (AT)
Formulário
powder
pf
260-262 °C (lit.)
~260 °C (dec.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5-7;;/h1-7H2;2*1H
chave InChI
FGNLEIGUMSBZQP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)