246557
Tryptamine hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
2-(3-Indolyl)ethylamine hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)indole hydrochloride
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
253-255 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12H,5-6,11H2;1H
chave InChI
KDFBGNBTTMPNIG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Tryptamine derivatives as inhibitors against hepatitis B virus
- Carbamoyl epipodophyllotoxins as potential antitumor agents
- Anthranilic acid derivatives as CCK receptor antagonists
- Brassinin derivatives as indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors
- Antispasmodic agents
- β-carbolinium cations as new antimalarial agents
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
246557-25G | 4061825866284 |
246557-5G | 4061825866291 |