130001
1-Methylpiperazine
99%
Sinônimo(s):
N-Methylpiperazine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
p.e.
138 °C (lit.)
densidade
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
88.7 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?