Key Documents
8.05859
Sigma-Aldrich
1-Methylpiperazine
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Methylpiperazine, N-Methylpiperazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
203-639-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
12 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
320 °C
potência
2547 mg/kg LD50, oral (Rat)
1341 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.2-9.9 % (v/v)
pH
11-12 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
136-138 °C/1013 hPa
pf
-6 °C
temperatura de transição
flash point 34 °C
densidade
0.90 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.901 - 0.903
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup