Ensaio
98%
p.e.
227-228 °C (lit.)
pf
42-44 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2
chave InChI
YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC Analysis of Anilines on Equity®-5