About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(F)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
190.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
40-42 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
chave InChI
GZRMNMGWNKSANY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Bromo-2-fluoroaniline was used in synthesis of 4-amino-3-fluorophenyl boronic acid. It was also used in chemical modification and synthesis of boronic acid derivatives for ultraviolet-visible titration.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Synthesis and crystal structure of 4-amino-3-fluorophenylboronic acid.
Das S, et al.
Tetrahedron Letters, 44(42), 7719-7722 (2003)
Vladimir L Alexeev et al.
Clinical chemistry, 50(12), 2353-2360 (2004-10-02)
We recently developed a photonic crystal glucose-sensing material, which consists of a crystalline colloidal array embedded within a polymer network of a polyacrylamide-poly(ethylene glycol) hydrogel with pendent phenylboronic acid groups. The aim of the present work was to improve this