Documentos Principais
327867
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-difluoroaniline
98%
Sinônimo(s):
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)amine, 2,6-Difluoro-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-difluorobenzenamine
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H2(F)2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
208.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
63-65 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(F)cc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
chave InChI
BFQSQUAVMNHOEF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Bromo-2,6-difluoroaniline was used in synthesis of:
  • ammonium 5-bromo-7-fluorobenzo-2-oxa-1,3-diazole-4-sulphonate, fluorogenic derivatizating reagent for the determination of aminothiols by HPLC
  • olefin tolanes
  • 1-(4-amino-3,5-difluoro)-2-(4-butyloxyphenyl)ethyne
  • 4′′-n-butyloxy-3,5-difluoroterphenyl-4-amine
  • 4-(3-methylbut-1-yn-3-ol)-2,6-difluoroaniline
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Tailoring the physical properties of some high birefringence isothiocyanato-based liquid crystals.
Catanescu CO, et al.
Liq. Cryst., 31(4), 541-555 (2004)
Giorgio Cevasco et al.
Journal of chromatography. A, 1217(14), 2158-2162 (2010-02-26)
Altered levels of aminothiols in biological fluids are thought to be an important risk indicator for several diseases, and reliable methods for the accurate determination of aminothiols concentrations in plasma are thus required. In this paper ammonium 5-bromo-7-fluorobenzo-2-oxa-1,3-diazole-4-sulphonate (SBD-BF) is