Documentos Principais
325287
Sigma-Aldrich
Dichloro(N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine)zinc
98%
Sinônimo(s):
Dichloro(N,N,N′,N′-tetramethylethane-1,2-diamine)zinc, ZnCl2-TMEDA
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2]ZnCl2
Número CAS:
Peso molecular:
252.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
adequação da reação
core: zinc
reagent type: catalyst
pf
176-178 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Zn]Cl.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2.2ClH.Zn/c1-7(2)5-6-8(3)4;;;/h5-6H2,1-4H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
chave InChI
WEHCCWCYFYMBQX-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)