115754
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
≥99%
Sinônimo(s):
2,2,6,6-tetramethylpiperidide, 2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Norpempidine, TEMP, TMPH
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
152 °C (lit.)
densidade
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CCCC(C)(C)N1
InChI
1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8/h10H,5-7H2,1-4H3
chave InChI
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Allylated tertiary amines via allylic amination of allylic chlorides.
- Hydroxylamines via oxidation in the presence of oxone as an oxidant.
- Sulfenamide compounds by reacting with heterocyclic thiols in the presence of iodine as an oxidant.
- N-methylated amines via N-methylation by reacting with CO2 and phenylsilane.
- Propargylamines via three-component Mannich coupling reaction with aldehydes and alkynes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
COMU is a non-explosive coupling agent suitable for solution phase & solid phase peptide synthesis. Its activity meets or exceeds that of HATU and its water-soluble by-product are easily removed.