Documentos Principais
8.18132
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
for synthesis
Sinônimo(s):
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H19N
Número CAS:
Peso molecular:
141.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
212-199-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
14 hPa ( 39 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
290 °C
potência
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
-59 °C
temperatura de transição
flash point 37 °C
solubilidade
25.9 g/L
densidade
0.83 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8/h10H,5-7H2,1-4H3
chave InChI
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.834
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
37 °C