Documentos Principais
8.08314
Sigma-Aldrich
m-Toluidine
for synthesis
Sinônimo(s):
m-Toluidine, 3-Methylaniline, 3-Aminotoluene
About This Item
Fórmula linear:
3-(CH3)C6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
107.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-583-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
>500 °C
pH
7 (20 °C in H2O)
p.e.
204 °C/1013 hPa
pf
-30 °C
temperatura de transição
flash point 90 °C
densidade
0.99 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(ccc1)C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3
chave InChI
JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,988 - 0,989
Identity (IR): conforms
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup