466190
o-Toluidine
98%
Sinônimo(s):
2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
0.26 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
899 °F
índice de refração
n20/D 1.572 (lit.)
p.e.
199-200 °C (lit.)
89-90 °C/11 mmHg (lit.)
pf
−28 °C (lit.)
solubilidade
H2O: slightly soluble
densidade
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
chave InChI
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?