Documentos Principais
8.08312
Sigma-Aldrich
o-Toluidine
for synthesis
Sinônimo(s):
o-Toluidine, 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
107.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
202-429-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.18 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
480 °C
potência
3250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.5-7.5 % (v/v)
pH
7.4 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
p.e.
200 °C/1013 hPa
pf
<-15 °C
temperatura de transição
flash point 85 °C
solubilidade
15 g/L
densidade
0.99 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(cccc1)C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
chave InChI
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
o-Toluidine for synthesis. CAS 95-53-4, EC Number 202-429-0, chemical formula 2-(CH₃)C₆H₄NH₂.
Nota de análise
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.998 - 1.000Identity (IR)passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup