B97208
2-tert-Butyl-4-methylphenol
99%
Sinônimo(s):
2-tert-Butyl-p-cresol
Ensaio
99%
forma
crystals
pb
244 °C (lit.)
pf
50-52 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-10(12)9(7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
chave InChI
IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?