413135
2,2′-Methylenebis(6-tert-butyl-4-methylphenol)
Sinônimo(s):
2,2′-Methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol), 2,2′-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol), 6,6-Methylenebis(2-tert-butyl-4-methylphenol)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
pf
123-127 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Cc2cc(C)cc(c2O)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H32O2/c1-14-9-16(20(24)18(11-14)22(3,4)5)13-17-10-15(2)12-19(21(17)25)23(6,7)8/h9-12,24-25H,13H2,1-8H3
chave InChI
KGRVJHAUYBGFFP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?