Documentos Principais
143820
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethyl-2-pentene
99%
Sinônimo(s):
β-Diisobutylene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH=C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
112.21
Beilstein:
1719492
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
83 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
586 °F
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
p.e.
104 °C (lit.)
pf
−106.3-−106 °C (lit.)
densidade
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\C(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h6H,1-5H3
chave InChI
LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
2,4,4-Trimethyl-2-pentene was used to study the kinetics of liquid-phase hydrogenation of isooctenes on Pd/γ-Al2O3 catalyst in semibatch reactor. It was used in the analysis of butene oligomerate produced over solid and liquid phosphoric acid by GC-MS techniques.
Pictogramas
FlameEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Butene oligomerization over phosphoric acid: structural characterization of products.
Bekker R and Prinsloo NM.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 48(22), 10156-10162 (2009)
Kinetics of liquid-phase hydrogenation of isooctenes on a Pd/?-alumina catalyst.
Sarkar A, et al.
AIChE Journal, 52(3), 1142-1156 (2006)