86885
Tetrabutylammonium perchlorate
≥95.0% (T)
Sinônimo(s):
TBAP
Ensaio
≥95.0% (T)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClHO4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
chave InChI
KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?