359173
Tetrabutylammonium nitrate
97%
Sinônimo(s):
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium nitrate
Ensaio
97%
Impurezas
<3% tetrabutylammonium chloride
pf
116-118 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.NO3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3)4/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
QHOKENWFMZXSEU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?