Key Documents
87252
Supelco
Tetradodecylammonium nitrate
Selectophore, ≥99.0%
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)10CH2]4N(NO3)
Número CAS:
Peso molecular:
753.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
Ensaio
≥99.0% (NT)
≥99.0%
forma
flakes
pf
103-105 °C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.CCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H100N.NO3/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49(46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;2-1(3)4/h5-48H2,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
AHQMUYHFUYRUJV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Tetradodecylammonium nitrate (TDDAN) is a quaternary ammonium salt, mainly used as electrolyte.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
Selected application examples
TDDAN has been used as solvent in the preparation of microelectrodes based on AgI-Ag2O-V2O5 glass transducer.
Ion-pair suitable for a nitrate-selective field-effect transistor membrane.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Ion-pair suitable for a nitrate-selective field-effect transistor membrane
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Nitrate ion-selective sensor based on electrochemically prepared conducting polypyrrole films.
Sun, Bianting, and Peter G. Fitch.
Electroanalysis, 9.6, 494-497 (1997)
L. Campanella et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 26-27, 329-329 (1995)
Ammonium-and nitrate-selective all-solid-state microelectrodes based on Agl-Ag~ 2O-V~ 2O~ 5 glass transducer.
Maminska, Renata, et al.
Chem. Anal. (Warsaw), 51.6, 899-899 (2006)