367729
Tridodecylmethylammonium chloride
98%
Sinônimo(s):
Methyltridodecylammonium chloride
Ensaio
98%
pf
110-112 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78N.ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38(4,36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-37H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
SBHRWOBHKASWGU-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Catalyst in the transesterification of methyl esters with glycidol to synthesize glycidyl esters.
- Bulky lipophilic cationic additive for polyaniline membranes.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?