Documentos Principais
205613
Sigma-Aldrich
Aliquat® 336
Sinônimo(s):
Tricaprylylmethylammonium chloride, Trioctylmethylammonium chloride
About This Item
Beilstein:
4039255
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.4665 (lit.)
densidade
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Aplicação
Mixture of C8 and C10 chains with C8 predominating. Used as a metal extraction reagent and a phase-transfer catalyst.
Informações legais
Aliquat is a registered trademark of BASF
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Heart
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
132 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Proc. Symp. Solvent Extr., 9-9 (1993)
Analyst, 119, 1537-1537 (1994)
Dehmlow, E.V. Dehmlow, S.S.
Phase Transfer Catalysis (Academic Press) (1993)
Alvise Perosa et al.
Chemosphere, 173, 535-541 (2017-02-01)
We describe a chemical technology for the reductive catalytic multiphase hydrodechlorination (HDC) of chlorinated aromatics to greatly reduce their toxicity and aid the disposal of such species. The system requires no solvent and the catalyst displays a high recycling efficiency.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
205613-1L
205613-250ML4061838767943
205613-5L
205613-5ML4061838767950