856576
Adogen® 464
Sinônimo(s):
Methyltrialkyl(C8-C10)ammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
forma
liquid
Lim. expl.
12 %
índice de refração
n20/D 1.4665 (lit.)
densidade
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.CCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCC)CCCCCCCCC.CCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C31H66N.C28H60N.C25H54N.3ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32(4,30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;1-5-8-11-14-17-20-23-26-29(4,27-24-21-18-15-12-9-6-2)28-25-22-19-16-13-10-7-3;1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;;;/h5-31H2,1-4H3;5-28H2,1-4H3;5-25H2,1-4H3;3*1H/q3*+1;;;/p-3
chave InChI
RMQKQYWUFZNCMA-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?