Documentos Principais
463299
Sigma-Aldrich
Glycolic acid ethoxylate 4-tert-butylphenyl ether
average Mn ~380
Sinônimo(s):
Butoxynol-5 carboxylic acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CC6H4(OCH2CH2)nOCH2CO2H, n~4
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mn ~380
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.OCC(O)=O.CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O.C2H4O3.C2H6O2/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h4-7,11H,1-3H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
chave InChI
OAGSUPHYBVNDLY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Anionic surfactant.
Emulsifier for metal-working fluids.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)